tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 116 EUR
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795927
Núm. CAS: 187834-88-4