3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 194 EUR
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 258…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797481
Núm. CAS: 252928-82-8