tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(piperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-1-yl)piperidine, N-BOC protected
OR14041-100MG OR14041-1G OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR14041-100MG APOSOR14041-1G APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₄H₂₇N₃O₂
MW: 269,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973999
Núm. CAS: 177276-41-4