4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₂S
MW: 212,65 g/mol
Pto. de fusión: 257…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655155
Núm. CAS: 23967-57-9