6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₂S
Pto. de fusión: 271…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07377059
Núm. CAS: 26018-73-5