Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-5GEA 607 EUR
APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027165
Núm. CAS: 91844-20-1