Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
OR14063-1G
APOSOR14063-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14063-1G
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,24 g/mol
Pto. de fusión: 244…246 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00468672
Núm. CAS: 66947-92-0