Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇BrO₂S
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027095
Núm. CAS: 550998-53-3