3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797485
Núm. CAS: 264264-32-6