Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1408-1G
APOSOR1408-1GEA 197 EUR
APOSOR1408-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739057
Núm. CAS: 63237-88-7