3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-nitroindazole
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,0300 g/mol
Pto. de fusión: 233…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410881
Núm. CAS: 70315-68-3