2-(Aliloxi)benzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
OR14086-25G
OR14086-5G
APOSOR14086-25GEA
116
EUR
APOSOR14086-25G
APOSOR14086-5G
2-(Aliloxi)benzaldehído
2-(Aliloxi)benzaldehído
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 92…94 °C/0,04mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014130 Núm. CAS: 28752-82-1 |