[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 1690 EUR
APOSOR14087-10G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249,7 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689719
Núm. CAS: 924869-26-1