5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14091-10G OR14091-1G OR14091-5G
APOSOR14091-10GEA 0 EUR
APOSOR14091-10G APOSOR14091-1G APOSOR14091-5G
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₀H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 234…237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02083298
Núm. CAS: 90766-97-5