3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-7-azaindole
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179276
Núm. CAS: 74420-15-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III