2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR14097-10G OR14097-1G OR14097-5G
APOSOR14097-10GEA 1690 EUR
APOSOR14097-10G APOSOR14097-1G APOSOR14097-5G
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689723
Núm. CAS: 924862-19-1