3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14098-1G OR14098-5G OR14098-250MG
APOSOR14098-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14098-1G APOSOR14098-5G APOSOR14098-250MG
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010741
Núm. CAS: 50593-68-5
EINECS: 256-631-9