5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 180 EUR
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₉ClN₂OS
MW: 288,76 g/mol
Pto. de fusión: 292…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689693
Núm. CAS: 924869-18-1