2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 538 EUR
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
MW: 301,2 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689685
Núm. CAS: 924869-11-4