2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR14107-1G
APOSOR14107-1GEA 538 EUR
APOSOR14107-1G
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₁₂H₇ClN₂O
MW: 230,66 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689672
Núm. CAS: 134673-71-5