6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 180 EUR
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Pto. de fusión: 274…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689694
Núm. CAS: 67867-62-3