1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14113-1G
APOSOR14113-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14113-1G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07339354
Núm. CAS: 118133-15-6