2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formula: C₉H₁₇NO₃
Pto. Ebullición: 72 °C/0,01mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689667
Núm. CAS: 16695-59-3