4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine, 2-Amino-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00462425
Núm. CAS: 2289-75-0