tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[2-(3-Formylphenoxy)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR14124-1G OR14124-5G
APOSOR14124-1GEA 248 EUR
APOSOR14124-1G APOSOR14124-5G
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₄
MW: 334,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689721
Núm. CAS: 924869-28-3