tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR14125-1G OR14125-5G
APOSOR14125-1GEA 538 EUR
APOSOR14125-1G APOSOR14125-5G
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₇H₃₃N₅O₃
Número MDL: MFCD06808601
Núm. CAS: 874831-75-1