2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14126-10G
APOSOR14126-10GEA 0 EUR
APOSOR14126-10G
2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid 95%
2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃S
MW: 235,26 g/mol
Pto. de fusión: 196…200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689717
Núm. CAS: 133834-03-4