Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 87 EUR
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017093
Núm. CAS: 63435-16-5