Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 174 EUR
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₃
MW: 225,63 g/mol
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689722
Núm. CAS: 924862-18-0