Methyl-3-aminoisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-5GEA 29 EUR
APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082535
Núm. CAS: 55279-30-6