Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689702
Núm. CAS: 924869-19-2