Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl benzo[d]oxazole-5-carboxylate
OR14141-1G OR14141-5G OR14141-10G
APOSOR14141-1GEA 102 EUR
APOSOR14141-1G APOSOR14141-5G APOSOR14141-10G
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689687
Núm. CAS: 924869-17-0