2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Pto. de fusión: 122…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03787060
Núm. CAS: 60518-59-4