3-Metoxi-4-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-1GEA 74.1 EUR
APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
3-Metoxi-4-nitrobenzoato de metilo
3-Metoxi-4-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051967
Núm. CAS: 5081-37-8