4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 60.9 EUR
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689688
Núm. CAS: 104103-06-2