2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G
OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA
0
EUR
APOSOR1415-1G
APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formula:
C₁₆H₁₆O₄S MW: 304.37 g/mol Pto. de fusión: 71.5…73.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797505 Núm. CAS: 94709-25-8 |