2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 29 EUR
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₅BCl₂O₃
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796322
Núm. CAS: 1218790-87-4