4-Isopropoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14157-100G OR14157-25G OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA 151 EUR
APOSOR14157-100G APOSOR14157-25G APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427051
Núm. CAS: 153624-46-5