4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G OR14173-25G OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA 679 EUR
APOSOR14173-100G APOSOR14173-25G APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232,086 g/mol
Pto. de fusión: 54…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972375
Núm. CAS: 128376-64-7