3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 887 EUR
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formula: C₁₁H₇NO₄
MW: 217,18 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00759392
Núm. CAS: 49711-55-9