5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR14189-1G OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA 58 EUR
APOSOR14189-1G APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formula: C₁₇H₂₀N₄O₂
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200970
Núm. CAS: 23470-43-1