2-Bromo-4-metoxifenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Brom-4-hydroxyanisole
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-metoxifenol
2-Bromo-4-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C
Pto. de fusión: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02113712
Núm. CAS: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9