tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094733
Núm. CAS: 116574-71-1