1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 49.3 EUR
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₁ClN₂O
MW: 270,72 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200974
Núm. CAS: 886361-80-4