Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl-2-chloro-2-2-4-methylphenyl-hydrazono-acetate, Ethyl-2-chloro-2-[2-(4-methylphenyl)hydrazono]acetate, Ethyl chloro[(4-methylphenyl)hydrazono]acetate
OR14210-1G
APOSOR14210-1GEA 139 EUR
APOSOR14210-1G
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₂
MW: 240,69 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00266044
Núm. CAS: 27171-88-6