2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14211-1G
APOSOR14211-1GEA 400 EUR
APOSOR14211-1G
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Formula: C₁₃H₈N₂O
Pto. de fusión: 175…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200959
Núm. CAS: 253801-11-5