2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14212-1G
OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14212-1G
APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formula:
C₇H₈N₄ Pto. de fusión: 224…225 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00513603 Núm. CAS: 15108-18-6 |