2-Iodo-p-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR14214-5G
OR14214-1G
OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA
29
EUR
APOSOR14214-5G
APOSOR14214-1G
APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidina
2-Iodo-p-toluidina
Formula:
C₇H₈IN MW: 233.05 g/mol Pto. Ebullición: 279 Pto. de fusión: 39…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407391 Núm. CAS: 29289-13-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |