4,6-Dicloronicotinato de metilo 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14223-1G OR14223-25G OR14223-5G
APOSOR14223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14223-1G APOSOR14223-25G APOSOR14223-5G
4,6-Dicloronicotinato de metilo 95+%
4,6-Dicloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04125732
Núm. CAS: 65973-52-6