Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Pto. de fusión: 147…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200984
Núm. CAS: 136117-69-6